Tisk…
2-Amino-4-chloro-3-nitropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40607-1G OR40607-5G
APOSOR40607-1GEA 622 CZK
APOSOR40607-1G APOSOR40607-5G
2-Amino-4-chloro-3-nitropyridine
2-Amino-4-chloro-3-nitropyridine
Vzorec: C₅H₄ClN₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116097
CAS číslo: 6980-08-1