4-Bromo-3-nitroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR40599-1G
OR40599-5G
APOSOR40599-1GEA
622
CZK
APOSOR40599-1G
APOSOR40599-5G
4-Bromo-3-nitroaniline 98%
4-Bromo-3-nitroaniline
Vzorec:
C₆H₅BrN₂O₂ MW: 217.02 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01320678 CAS číslo: 53324-38-2 |