Tisk…
Benzyl carbamate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40596-100G OR40596-25G
APOSOR40596-100GEA 744 CZK
APOSOR40596-100G APOSOR40596-25G
Benzyl carbamate 98%
Benzyl carbamate
Vzorec: C₈H₉NO₂
MW: 151,17 g/mol
Bod tání: 86…89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007965
CAS číslo: 621-84-1
EINECS: 210-710-4