Tisk…
Coronene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Hexabenzobenzene
OR40595-1G OR40595-250MG
APOSOR40595-1GEA 6250 CZK
APOSOR40595-1G APOSOR40595-250MG
Coronene
Coronene
Vzorec: C₂₄H₁₂
MW: 300.36
Bod varu: 525 °C
Bod tání: 428 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004134
CAS číslo: 191-07-1
EINECS: 205-881-7