Tisk…
(S)-(-)-3-Butyne-2-ol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (S)-3-Butyn-2-ol, (S)-(-)-3-Hydroxy-1-butyne, (S)-(-)-But-3-yn-2-ol
OR40593-25G OR40593-5G
APOSOR40593-25GEA 8700 CZK
APOSOR40593-25G APOSOR40593-5G
(S)-(-)-3-Butyne-2-ol 98%
(S)-(-)-3-Butyne-2-ol
Vzorec: C₄H₆O
MW: 70.09
Bod varu: 108…111 °C
Hustota: 0.88 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 26 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00190166
CAS číslo: 2914-69-4
UN: 2929
ADR: 6.1+3 II