Tisk…
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR40592-1G OR40592-25G OR40592-5G
APOSOR40592-1GEA 827 CZK
APOSOR40592-1G APOSOR40592-25G APOSOR40592-5G
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine
Vzorec: C₁₀H₁₃N
Bod varu: 250 °C
Hustota: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00671630
CAS číslo: 23357-52-0
UN: 2735
ADR: 8,III