Tisk…
2-(4-Aminophenyl)ethylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-(2-Aminoethyl)aniline, 1-Amino-2-(4-aminophenyl)ethane, 4-Aminophenethylamine
OR40587-10G OR40587-5G
APOSOR40587-10GEA 1240 CZK
APOSOR40587-10G APOSOR40587-5G
2-(4-Aminophenyl)ethylamine 98%
2-(4-Aminophenyl)ethylamine
Vzorec: C₈H₁₂N₂
Bod varu: 103 °C/0,3mmHg
Bod tání: 28…31 °C
Hustota: 1,034 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008194
CAS číslo: 13472-00-9
UN: 3259
ADR: 8,II