Tisk…

1,1,3-Trichloropropene 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR40579-1G OR40579-5G
APOSOR40579-1GEA 9200 CZK
APOSOR40579-1G APOSOR40579-5G
1,1,3-Trichloropropene 97%
1,1,3-Trichloropropene
Vzorec: C₃H₃Cl₃
Bod varu: 135 °C
Hustota: 1,3953 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 49 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013259
CAS číslo: 2567-14-8
UN: 1993
ADR: 3,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR