Tisk…
2-Chloro-5-hydroxypyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40574-100G OR40574-25G OR40574-5G
APOSOR40574-100GEA 20470 CZK
APOSOR40574-100G APOSOR40574-25G APOSOR40574-5G
2-Chloro-5-hydroxypyrimidine 98%
2-Chloro-5-hydroxypyrimidine
Vzorec: C₄H₃ClN₂O
Bod tání: 195…196 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09743796
CAS číslo: 4983-28-2