Tisk…
2,5-Dichlorobenzoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,5-Dichlorobenzooxazole
OR40570-100G OR40570-25G
APOSOR40570-100GEA 4440 CZK
APOSOR40570-100G APOSOR40570-25G
2,5-Dichlorobenzoxazole
2,5-Dichlorobenzoxazole
Vzorec: C₇H₃Cl₂NO
MW: 188.0100 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09264312
CAS číslo: 3621-81-6