Tisk…
1,3,6,8-Pyrenetetrasulphonic acidtetrasodium salt 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,3,6,8-Pyrenetetrasulphonic acid tetrasodium salt
OR40562-25G OR40562-100G OR40562-500G
APOSOR40562-25GEA 622 CZK
APOSOR40562-25G APOSOR40562-100G APOSOR40562-500G
1,3,6,8-Pyrenetetrasulphonic acidtetrasodium salt 98+%
1,3,6,8-Pyrenetetrasulphonic acidtetrasodium salt
Vzorec: C₁₆H₆Na₄O₁₂S₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09263184
CAS číslo: 59572-10-0