Tisk…
Methyl-4-hydroxy-3-iodobenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-hydroxy-3-iodobenzoate
OR40561-25G OR40561-100G
APOSOR40561-25GEA 1580 CZK
APOSOR40561-25G APOSOR40561-100G
Methyl-4-hydroxy-3-iodobenzoate 98%
Methyl-4-hydroxy-3-iodobenzoate
Vzorec: C₈H₇IO₃
MW: 278.04 g/mol
Bod tání: 155…159 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05664378
CAS číslo: 15126-06-4