Tisk…
2,3,5-Trimethylphenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR40560-500G
APOSOR40560-500GEA 4800 CZK
APOSOR40560-500G
2,3,5-Trimethylphenol 98%
2,3,5-Trimethylphenol
Vzorec: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Bod varu: 230…231 °C
Bod tání: 92…95 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002228
CAS číslo: 697-82-5
EINECS: 211-806-9
UN: 2430
ADR: 8,III