2-Hydroxy-m-toluic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR40556-500G
OR40556-250G
APOSOR40556-500GEA
817
CZK
APOSOR40556-500G
APOSOR40556-250G
2-Hydroxy-m-toluic acid
2-Hydroxy-m-toluic acid
Vzorec:
C₈H₈O₃ Bod tání: 163…167 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002448 CAS číslo: 83-40-9 EINECS: 201-473-8 |