4-Amino-2-methylbenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Amino-o-toluic acid, 4-Amino-2-methylbenzoic Acid
OR40554-100G
OR40554-25G
OR40554-5G
APOSOR40554-100GEA
2280
CZK
APOSOR40554-100G
APOSOR40554-25G
APOSOR40554-5G
4-Amino-2-methylbenzoic acid
4-Amino-2-methylbenzoic acid
Vzorec:
C₈H₉NO₂ MW: 151.16 g/mol Bod tání: 160…165 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06656133 CAS číslo: 2486-75-1 |