Tisk…
7-Bromo-1-benzothiophene-2-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 7-Bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
OR40543-5G
APOSOR40543-5GEA 2820 CZK
APOSOR40543-5G
7-Bromo-1-benzothiophene-2-carboxylic acid 98%
7-Bromo-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₅BrO₂S
MW: 257,11 g/mol
Bod tání: >275 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12032270
CAS číslo: 19075-59-3