Tisk…
5-Bromo-2-(piperazin-1yl)pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4053-25G OR4053-5G
APOSOR4053-25GEA 11870 CZK
APOSOR4053-25G APOSOR4053-5G
5-Bromo-2-(piperazin-1yl)pyrimidine
5-Bromo-2-(piperazin-1yl)pyrimidine
Vzorec: C₈H₁₁BrN₄
Bod tání: 77…79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01314280
CAS číslo: 99931-82-5