Tisk…

Ethyl-4-methylthiazole-5-carboxylate 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 4-Methylthiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 4-methylthiazole-5-carboxylate

OR40519-25G
APOSOR40519-25GEA 1620 CZK
APOSOR40519-25G
Ethyl-4-methylthiazole-5-carboxylate 98%
Ethyl-4-methylthiazole-5-carboxylate
Vzorec: C₇H₉NO₂S
MW: 171,214 g/mol
Bod varu: 215…233 °C
Bod tání: 27…28 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00626873
CAS číslo: 20582-55-2

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR