Tisk…
2-Amino-5-methoxypyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40515-5G OR40515-1G OR40515-25G
APOSOR40515-5GEA 3740 CZK
APOSOR40515-5G APOSOR40515-1G APOSOR40515-25G
2-Amino-5-methoxypyridine 97%
2-Amino-5-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₈N₂O
Bod varu: 128…130 °C/10mmHg
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD07374873
CAS číslo: 10167-97-2