Tisk…
5-Bromo-1H-inden-2(3H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromoindan-2-one
OR40513-100MG OR40513-250MG OR40513-1G
APOSOR40513-100MGEA 2320 CZK
APOSOR40513-100MG APOSOR40513-250MG APOSOR40513-1G
5-Bromo-1H-inden-2(3H)-one
5-Bromo-1H-inden-2(3H)-one
Vzorec: C₉H₇BrO
MW: 211,0600 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07778391
CAS číslo: 174349-93-0