Tisk…
3-Amino-5-methylpyridine-2-carboxylic acid amide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40508-1G OR40508-250MG OR40508-5G
APOSOR40508-1GEA 4140 CZK
APOSOR40508-1G APOSOR40508-250MG APOSOR40508-5G
3-Amino-5-methylpyridine-2-carboxylic acid amide
3-Amino-5-methylpyridine-2-carboxylic acid amide
Vzorec: C₇H₉N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15142820
CAS číslo: 1208081-47-3