Tisk…
Bromoethylene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR40494-1KG OR40494-250G
APOSOR40494-1KGEA 17820 CZK
APOSOR40494-1KG APOSOR40494-250G
Bromoethylene 98%
Bromoethylene
Vzorec: C₂H₃Br
Bod varu: 16 °C
Hustota: 1,517 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: <–8 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000183
CAS číslo: 593-60-2
EINECS: 209-800-6
UN: 1085
ADR: 2.1,