Tisk…
2-Amino-3-formylpyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40471-25G OR40471-5G OR40471-1G
APOSOR40471-25GEA 2200 CZK
APOSOR40471-25G APOSOR40471-5G APOSOR40471-1G
2-Amino-3-formylpyridine 98%
2-Amino-3-formylpyridine
Vzorec: C₆H₆N₂O
Bod tání: 98…102 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01830382
CAS číslo: 7521-41-7