Tisk…
2-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)cyclohexanecarboxylic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4047-250MG
APOSOR4047-250MGEA 2480 CZK
APOSOR4047-250MG
2-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)cyclohexanecarboxylic acid 95+%
2-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)cyclohexanecarboxylic acid
Racemic mixture of cis isomers
Vzorec: C₁₃H₁₈N₂O₄
MW: 266,3 g/mol
Bod tání: 120…121 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01568097
CAS číslo: 633320-99-7