Tisk…
6-Chloro-3-pyridazinecarboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40466-250MG OR40466-100MG
APOSOR40466-250MGEA 2900 CZK
APOSOR40466-250MG APOSOR40466-100MG
6-Chloro-3-pyridazinecarboxaldehyde
6-Chloro-3-pyridazinecarboxaldehyde
Vzorec: C₅H₃ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10698041
CAS číslo: 303085-53-2