Tisk…
3-Oxocyclobutanecarboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40464-25G OR40464-5G OR40464-100G
APOSOR40464-25GEA 1660 CZK
APOSOR40464-25G APOSOR40464-5G APOSOR40464-100G
3-Oxocyclobutanecarboxylic acid 97%
3-Oxocyclobutanecarboxylic acid
Vzorec: C5H6O3
MW: 114,10 g/mol
Bod tání: 69…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00100900
CAS číslo: 23761-23-1