Tisk…
α-Bromo-p-xylene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: alpha-Bromo-p-xylene, 4-Methylbenzyl bromide, 4-(Bromomethyl)toluene
OR40462-100G OR40462-25G OR40462-500G
APOSOR40462-100GEA 4530 CZK
APOSOR40462-100G APOSOR40462-25G APOSOR40462-500G
α-Bromo-p-xylene 98%
α-Bromo-p-xylene
Vzorec: C₈H₉Br
MW: 185.06
Bod varu: 218…220 °C
Bod tání: 34…36 °C
Hustota: 1.324
Bod vzplanutí: 98 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000181
CAS číslo: 104-81-4
EINECS: 203-240-6
UN: 3417
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,10223