Tisk…
2-Amino-5-methylphenylboronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40461-1G OR40461-250MG
APOSOR40461-1GEA 4930 CZK
APOSOR40461-1G APOSOR40461-250MG
2-Amino-5-methylphenylboronic acid pinacol ester
2-Amino-5-methylphenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₂₀BNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06795664
CAS číslo: 948592-80-1