Tisk…

1-Bromo-4-ethynylbenzene 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 4-Bromophenylacetylene, 1-Ethynyl-4-bromobenzene, (4-Bromophenyl)acetylene, (4-Bromophenyl)ethyne

OR40459-25G OR40459-5G
APOSOR40459-25GEA 2570 CZK
APOSOR40459-25G APOSOR40459-5G
1-Bromo-4-ethynylbenzene 98%
1-Bromo-4-ethynylbenzene
Vzorec: C₈H₅Br
MW: 181,03 g/mol
Bod varu: 88…90 °C/16mmHg
Bod tání: 64…67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00168822
CAS číslo: 766-96-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR