Tisk…
2-Methoxy-4-nitrophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40450-100G OR40450-25G
APOSOR40450-100GEA 2040 CZK
APOSOR40450-100G APOSOR40450-25G
2-Methoxy-4-nitrophenol 98%
2-Methoxy-4-nitrophenol
Vzorec: C₇H₇NO₄
Bod tání: 99…104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012143
CAS číslo: 3251-56-7