Tisk…
4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carboxylic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4045-1G OR4045-5G
APOSOR4045-1GEA 2690 CZK
APOSOR4045-1G APOSOR4045-5G
4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carboxylic acid 95+%
4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₈N₂O₄
Bod tání: 156…158 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03645365
CAS číslo: 128276-50-6