3-Hydroxy-2-pyrrolidinone
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR40442-1G
OR40442-250MG
APOSOR40442-1GEA
4200
CZK
APOSOR40442-1G
APOSOR40442-250MG
3-Hydroxy-2-pyrrolidinone
3-Hydroxy-2-pyrrolidinone
Vzorec:
C₄H₇NO₂ MW: 101,11 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09751256 CAS číslo: 15166-68-4 |