4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carboxylic acid ethyl ester 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR4044-1G
OR4044-250MG
OR4044-5G
APOSOR4044-1GEA
1780
CZK
APOSOR4044-1G
APOSOR4044-250MG
APOSOR4044-5G
4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carboxylic acid ethyl ester 95+%
4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carboxylic acid ethyl ester
Vzorec:
C₉H₁₂N₂O₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03645366 CAS číslo: 128276-49-3 |