Tisk…
5-Methylpyridin-3-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Hydroxy-5-methylpyridine, 3-Hydroxy-5-picoline
OR40438-5G
APOSOR40438-5GEA 4300 CZK
APOSOR40438-5G
5-Methylpyridin-3-ol
5-Methylpyridin-3-ol
Vzorec: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Bod tání: 136…140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00661297
CAS číslo: 42732-49-0