Tisk…
Anthranilamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Aminobenzamide
OR4043-100G OR4043-10G OR4043-25G
APOSOR4043-100GEA 910 CZK
APOSOR4043-100G APOSOR4043-10G APOSOR4043-25G
Anthranilamide
Anthranilamide
Vzorec: C₇H₈N₂O
Bod varu: 300 °C
Bod tání: 110…114 °C
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007981
CAS číslo: 88-68-6
EINECS: 201-851-2