Tisk…
2-Bromo-m-cresol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-3-methylphenol
OR40426-25G OR40426-5G OR40426-1G
APOSOR40426-25GEA 8600 CZK
APOSOR40426-25G APOSOR40426-5G APOSOR40426-1G
2-Bromo-m-cresol 98%
2-Bromo-m-cresol
Vzorec: C₇H₇BrO
MW: 187,0300 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09991797
CAS číslo: 22061-78-5