Tisk…
5-(2-Chlorophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Dodavatel: Apollo Scientific
OR40425-1G OR40425-250MG OR40425-500MG OR40425-5G
APOSOR40425-1GEA 7080 CZK
APOSOR40425-1G APOSOR40425-250MG APOSOR40425-500MG APOSOR40425-5G
5-(2-Chlorophenyl)cyclohexane-1,3-dione
5-(2-Chlorophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Vzorec: C₁₂H₁₁ClO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02067868
CAS číslo: 55579-68-5