Tisk…
Ethyl-7-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR40424-5G OR40424-25G
APOSOR40424-5GEA 3970 CZK
APOSOR40424-5G APOSOR40424-25G
Ethyl-7-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-7-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₉BrN₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11505036
CAS číslo: 1187236-18-5