1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,5-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid Pinacol ester
OR40420-1G
OR40420-250MG
APOSOR40420-1GEA
1620
CZK
APOSOR40420-1G
APOSOR40420-250MG
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 98%
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Vzorec:
C₁₁H₁₉BN₂O₂ MW: 222.0918 g/mol Bod tání: 80…87 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD09864189 CAS číslo: 1036991-40-8 |