2-(Hydroxymethyl)cyclohexanone
Dodavatel: Apollo Scientific
OR40419-1G
OR40419-250MG
OR40419-100MG
OR40419-500MG
OR40419-2.5G
OR40419-5G
APOSOR40419-1GEA
21230
CZK
APOSOR40419-1G
APOSOR40419-250MG
APOSOR40419-100MG
APOSOR40419-500MG
APOSOR40419-2.5G
APOSOR40419-5G
2-(Hydroxymethyl)cyclohexanone
2-(Hydroxymethyl)cyclohexanone
Vzorec:
C₇H₁₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09414735 CAS číslo: 5331-08-8 |