Tisk…
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride dichloromethane complex
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40417-25G OR40417-1G OR40417-5G
APOSOR40417-25GEA 17330 CZK
APOSOR40417-25G APOSOR40417-1G APOSOR40417-5G
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride dichloromethane complex
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride dichloromethane complex
Vzorec: C₃₅H₃₀Cl₄FeP₂Pd
Bod tání: 275…280 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00792899
CAS číslo: 95464-05-4