Tisk…

5-Chloro-2-nitrobenzyl alcohol

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR40411-10G OR40411-1G
APOSOR40411-10GEA 1080 CZK
APOSOR40411-10G APOSOR40411-1G
5-Chloro-2-nitrobenzyl alcohol
5-Chloro-2-nitrobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆ClNO₃
MW: 187,58 g/mol
Bod tání: 77…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007291
CAS číslo: 73033-58-6
EINECS: 277-241-5

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR