1-Bromo-3-iodo-5-nitrobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR40409-1G
OR40409-250MG
APOSOR40409-1GEA
14580
CZK
APOSOR40409-1G
APOSOR40409-250MG
1-Bromo-3-iodo-5-nitrobenzene 95%
1-Bromo-3-iodo-5-nitrobenzene
Vzorec:
C₆H₃BrINO₂ Bod tání: 97…98 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13194576 CAS číslo: 861601-15-2 |