(2-Amino-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Amino-5-(hydroxymethyl)-1,3-thiazole, (2-Aminothiazol-5-yl)methanol
OR40405-1G
OR40405-250MG
OR40405-5G
APOSOR40405-1GEA
6450
CZK
APOSOR40405-1G
APOSOR40405-250MG
APOSOR40405-5G
(2-Amino-1,3-thiazol-5-yl)methanol
(2-Amino-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Vzorec:
C₄H₆N₂OS MW: 130,17 g/mol Bod varu: 340 °C/760mmHg Bod tání: 102…103 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD06203018 CAS číslo: 131184-73-1 |