Tisk…
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40403-1G OR40403-250MG OR40403-5G
APOSOR40403-1GEA 827 CZK
APOSOR40403-1G APOSOR40403-250MG APOSOR40403-5G
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Vzorec: C₆H₅BrN₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08059261
CAS číslo: 405224-24-0