Phenylphosphonic dichloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR40402-100G
OR40402-500G
APOSOR40402-100GEA
1870
CZK
APOSOR40402-100G
APOSOR40402-500G
Phenylphosphonic dichloride
Phenylphosphonic dichloride
Vzorec:
C₆H₅Cl₂OP Bod varu: 258 °C Bod tání: 3 °C Hustota: 1,375 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 204 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002070 CAS číslo: 824-72-6 EINECS: 212-534-3 UN: 3265 ADR: 8,II |