Tisk…
3-Bromo-5-methoxyaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR40401-1G OR40401-5G OR40401-25G
APOSOR40401-1GEA 827 CZK
APOSOR40401-1G APOSOR40401-5G APOSOR40401-25G
3-Bromo-5-methoxyaniline 97%
3-Bromo-5-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₈BrNO
Bod tání: 51…54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11878497
CAS číslo: 16618-68-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III