Tisk…
4-Phenylcarbamoylbenzeneboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Phenylaminocarbonyl)benzeneboronic acid, 4-Phenylaminocarbonylphenylboronic acid, (4-(Phenylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
OR4040-5G
APOSOR4040-5GEA 4440 CZK
APOSOR4040-5G
4-Phenylcarbamoylbenzeneboronic acid 97%
4-Phenylcarbamoylbenzeneboronic acid
Vzorec: C₁₃H₁₂BNO₃
MW: 241,05 g/mol
Bod tání: 210…216 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04115683
CAS číslo: 330793-45-8