Tisk…
Methoxyacetyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR40393-100G OR40393-25G
APOSOR40393-100GEA 3110 CZK
APOSOR40393-100G APOSOR40393-25G
Methoxyacetyl chloride 95%
Methoxyacetyl chloride
Vzorec: C₃H₅ClO₂
MW: 108.52
Bod varu: 112…113 °C
Hustota: 1.187 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 35 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000728
CAS číslo: 38870-89-2
EINECS: 254-169-2
UN: 2920
ADR: 8+3 II