Tisk…
N,N-Dimethyl-1,3-phenylenediammonium dichloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR40391-25G OR40391-5G
APOSOR40391-25GEA 7340 CZK
APOSOR40391-25G APOSOR40391-5G
N,N-Dimethyl-1,3-phenylenediammonium dichloride
N,N-Dimethyl-1,3-phenylenediammonium dichloride
Vzorec: C₈H₁₄Cl₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012971
CAS číslo: 3575-32-4