N,N-Dimethyl-1,3-phenylenediammonium dichloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR40391-25G
OR40391-5G
APOSOR40391-25GEA
7340
CZK
APOSOR40391-25G
APOSOR40391-5G
N,N-Dimethyl-1,3-phenylenediammonium dichloride
N,N-Dimethyl-1,3-phenylenediammonium dichloride
Vzorec:
C₈H₁₄Cl₂N₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012971 CAS číslo: 3575-32-4 |